コンテンツへスキップ
US
ES
製品
アプリケーション
サービス
技術資料
サポート
分析化学
細胞培養・細胞解析
化学・生化学試薬
体外診断薬用原料・組織染色試薬
ろ過
マイクロバイオロジー
実験器具
材料科学
分子生物学・機能ゲノミクス
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
超純水・純水製造装置
分析化学
細胞培養・細胞解析
有機合成化学
体外診断薬用原料・組織染色試薬
環境検査・大麻関連試験
食品/飲料の検査・製造
ゲノミクス
材料科学・エンジニアリング
微生物検査
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
研究・疾患領域
分析法開発・特性解析
受託製造
バルク・カスタム製品
デジタルプラットフォーム・ソフトウェア
診断薬の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
製品サービス
サポート
安全データシート(SDS)
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
品質証明書(COQ)
お問い合わせ
各国の連絡先
アカウントに関するFAQ
安全データシート (SDS)
製品のCOA/COO
品質・規制
計算ツール・アプリ
ウェビナー[英語]
戻る
給水圧調整器
Products
製品区分
regulators (2)
ブランド
Milli-Q (2)
長さ(mm)
適合性
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
ZFMQ000PR
給水圧調整器,
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
表示
価格を表示
ZLXL000PR
給水圧調整器,
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
表示
価格を表示
比較する製品を最大4つまで選択
比較する
すべて削除
English - EN
Español - ES
詳細はこちら