戻る
Ethyl-1,1-d
2
-benzene
化学式:
C
6
H
5
CD
2
CH
3
CAS番号:
1861-01-4
分子量:
108.18
Products
製品区分
building blocks (1)
stable isotopes (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
沸点(℃)
分子量
純度
品質レベル
アイソトープ
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
616354
Ethyl-1,1-d
2
-benzene,
98 atom % D, 99% (CP)