戻る
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース)
ニックネーム:
DME, DMEM
Products
製品区分
media (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
物理的形状
グルコース(g/L)
HEPES(mM)
L-グルタミン
炭酸水素ナトリウム
フェノールレッド
ピルビン酸ナトリウム(g/L)
品質レベル
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
D7777
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース),
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
表示
価格を表示
D1152
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース),
HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture