Merck
DMT-2'O-TC-rG(ib)ホスホロアミダイト configured for PerkinElmer, configured for PolyGen
DMT-2'O-TC-rG(ib)ホスホロアミダイト
DMT-2'O-TC-rG(ib)ホスホロアミダイト configured for PerkinElmer, configured for PolyGen
ニックネーム:
N2-イソブチリル-O5'-(4,4'-ジメトキシトリチル)-O2'-(1,1-ジオキソチオモルホリン-4-チオカルボニル)グアノシン O3'-(O-(2-シアノエチル)-N,N-ジイソプロピルホスホロアミダイト), N2-イソブチリル-O5′-(4,4′-ジメトキシトリチル)-O2′-(1,1-ジオキソチオモルホリン-4-チオカルボニル)グアノシン O3′-(O-(2-シアノエチル)-N,N-ジイソプロピルホスホロアミダイト)
実験式(ヒル表記法):
C49H61N8O11PS2
CAS番号:
分子量:
1033.16
Products
製品区分
ブランド
分子量
物理的形状
製品ライン