戻る
(±)-タキシホリン 水和物
ニックネーム:
3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラバノン 水和物, ジヒドロケルセチン 水和物
実験式(ヒル表記法):
C
15
H
12
O
7
· xH
2
O
CAS番号:
24198-97-8
分子量:
304.25 (anhydrous basis)
Products
製品区分
antioxidants (1)
bioactive small molecules (1)
flavonoids (1)
metabolites (1)
natural products (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
遺伝子名
物理的形状
純度
研究分野
品質レベル
アプリケーション
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
T4512
(±)-タキシホリン 水和物,
≥90% (HPLC)
表示
価格を表示
580553
(±)-タキシホリン 水和物,
An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide (1.5 x 10⁵ M⁻¹ s⁻¹) and suppresses the cytotoxicity of superoxide and hydrogen peroxide in Chinese hamster V79 cells.