戻る
Dihydrorhodamine 123
ニックネーム:
Dihydrorhodamine 123
実験式(ヒル表記法):
C
21
H
18
N
2
O
3
CAS番号:
109244-58-8
分子量:
346.38
Products
製品区分
stains (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
物理的形状
純度
品質レベル
アプリケーション
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
309825
Dihydrorhodamine 123,
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite.
表示
価格を表示
D1054
Dihydrorhodamine 123,
≥95% purity, powder