戻る
(+)-ガルシニア酸
ニックネーム:
ガルシニアラクトン, (−)-ヒドロキシクエン酸ラクトン, (2
S
,3
S
)-3-ヒドロキシ-5-オキソテトラヒドロフラン-2,3-ジカルボン酸
実験式(ヒル表記法):
C
6
H
6
O
7
CAS番号:
27750-13-6
分子量:
190.11
Products
ブランド
Supelco (1)
分子量
純度
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
標準物質の種類
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
44292
(+)-ガルシニア酸,