戻る
Bruker Match
™
tubes
Products
製品区分
tubes (8)
色
メーカー
OD(mm)
容量(µL)
色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
NORS175001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 1.7 mm × 100 mm, volume 45 μL
表示
価格を表示
NORS255001
Bruker Match
™
tubes,
capacity 120 μL
表示
価格を表示
NORS105001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 1 mm × 100 mm, volume 12 μL
表示
価格を表示
NORS505001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 5.0 mm × 100 mm, volume 490 μL
表示
価格を表示
NORS305001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 3.0 mm × 100 mm, volume 160 μL
表示
価格を表示
NORS205001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 2.0 mm × 100 mm, volume 70 μL
表示
価格を表示
NORS4255001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 4.25 mm × 100 mm, volume 370 μL
表示
価格を表示
NORS405001
Bruker Match
™
tubes,
volume 310 μL