コンテンツへスキップ
CH
EN
製品
アプリケーション
サービス
技術資料
サポート
分析化学
細胞培養・細胞解析
化学・生化学試薬
体外診断薬用原料・組織染色試薬
ろ過
マイクロバイオロジー
実験器具
材料科学
分子生物学・機能ゲノミクス
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
超純水・純水製造装置
分析化学
細胞培養・細胞解析
有機合成化学
体外診断薬用原料・組織染色試薬
環境検査・大麻関連試験
食品/飲料の検査・製造
ゲノミクス
材料科学・エンジニアリング
微生物検査
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
研究・疾患領域
分析法開発・特性解析
受託製造
バルク・カスタム製品
デジタルプラットフォーム・ソフトウェア
診断薬の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
製品サービス
サポート
安全データシート(SDS)
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
品質証明書(COQ)
お問い合わせ
各国の連絡先
アカウントに関するFAQ
安全データシート (SDS)
製品のCOA/COO
品質・規制
計算ツール・アプリ
ウェビナー[英語]
戻る
Bromuconazole
ニックネーム:
1-[[4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]- 1
H
-1,2,4-triazole
実験式(ヒル表記法):
C
13
H
12
BrCl
2
N
3
O
CAS番号:
116255-48-2
分子量:
377.06
Products
製品区分
pesticides (2)
ブランド
Supelco (2)
分子量
メーカー
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
標準物質の種類
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
CRM31644
Bromuconazole,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, mixture of diastereomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
表示
価格を表示
31644
Bromuconazole,
PESTANAL
®
, analytical standard, mixture of diastereomers
表示
価格を表示
比較する製品を最大4つまで選択
比較する
すべて削除
Français - FR
Deutsch - DE
English - EN
Italiano - IT
詳細はこちら