戻る
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
EC Number:
231-545-4
Products
ブランド
Supelco (2)
機構・機関
化学組成
量(mL)
品質レベル
アプリケーション
技法
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
54279-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
表示
価格を表示
54278-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea