Merck
バイオパック®ポリッシャー Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water
バイオパック®ポリッシャー
バイオパック®ポリッシャー Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water