Merck
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra(2-naphthyl)dioxolane-4,5-dimethanol ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra(2-naphthyl)dioxolane-4,5-dimethanol
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra(2-naphthyl)dioxolane-4,5-dimethanol ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
ニックネーム:
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetra(2-naphthyl)-L-threitol, (−)-DINOL
実験式(ヒル表記法):
C47H38O4
CAS番号:
分子量:
666.80
Products
ブランド
分子量
融点(℃)
純度
品質レベル
官能基
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
光学異性体
スペシャルグレード