戻る
4-メチルウンベリフェリル-β-D-キシロピラノシド
ニックネーム:
4-メチルウンベリフェリル β-D-キシロシド
実験式(ヒル表記法):
C
15
H
16
O
7
CAS番号:
6734-33-4
分子量:
308.28
EC Number:
229-784-4
Products
製品区分
substrates (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物理的形状
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
M7008
4-メチルウンベリフェリル-β-D-キシロピラノシド,
β-xylosidase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder