戻る
3-ニトロプロピオン酸
ニックネーム:
3-Nitropropionic acid
化学式:
O
2
N(CH
2
)
2
CO
2
H
CAS番号:
504-88-1
分子量:
119.08
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
由来生物
色
分子量
融点(℃)
物理的形状
純度
研究分野
品質レベル
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
N5636
3-ニトロプロピオン酸,
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
表示
価格を表示
164603
3-ニトロプロピオン酸,
A cell-permeable, irreversible inactivator (~3 mM) of succinate dehydrogenase that upon oxidation by Complex II forms a covalent adduct with Arg297 in the active site of the enzyme.