戻る
グリコーゲン from oyster
ニックネーム:
Glycogen, Molecular Biology Grade, Mussel
化学式:
(C
6
H
10
O
5
)
n
CAS番号:
9005-79-2
EC Number:
232-683-8
Products
製品区分
carbohydrates (5)
polysaccharides (4)
ブランド
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (5)
由来生物
色
物理的形状
純度
研究分野
組織
品質レベル
アプリケーション
容量
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
G8751
グリコーゲン from oyster,
≥75% dry basis
表示
価格を表示
G0885
グリコーゲン from oyster,
≥85% dry basis (enzymatic)
表示
価格を表示
G1767
グリコーゲン from oyster,
for DNA precipitations
表示
価格を表示
361507
グリコーゲン from oyster,
Suitable as a carrier substance for the precipitation of nucleic acids. One µl is sufficient to precipitate picogram quantities of nucleic acid with Ethanol.
表示
価格を表示
G1508
グリコーゲン from oyster,
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
表示
価格を表示
G8876
グリコーゲン from oyster,
≥85% dry basis (enzymatic)