Merck
67274-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3.0 mm
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L1
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped: no
包装
1 ea of
パラメーター
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 3.0 mm
表面積
65 m2/g
マトリックス
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.0 μm
ポアサイズ
160 Å pore size
operating pH range
1-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)