Merck
67163-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 500 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel hardware (column)
品質水準
認証
suitable for USP L10
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
アナライトの化学物質クラス
peptides
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
2.2% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 500 μm
表面積
90 m2/g
表面被覆率
2.2 μmol/m2
マトリックス
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å
operating pH range
1-8
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BIOshell 160Å Peptide CN columns provide an alternative selectivity to the traditional C18 bonded phases. The introduction of the cyano group enables peptides and small proteins to be separated due to a combination of hydrophobicity and dipole-dipole interactions making this column an excellent choice for biomolecules that are not resolved on traditional C18 columns. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected cyanopropyl ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)