安全性情報
66831-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm Guard Cartridge, 3.4 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel hardware (guard column)
認証
suitable for USP L26
詳細
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
標識化の程度
0.4% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
0.5 cm × 4.6 mm
表面積
15 m2/g
表面被覆率
surface coverage 4.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
3.4 μm
ポアサイズ
400 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of BIOshell columns. These BIOshell guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridge is packed with BIOshell Fused-Core particles. Order the guard column holder (66841-U) separately.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.