製品名
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
マトリックス活性基
biphenyl phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.