物質
cone tip stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
22s ga
特徴
needle type N (cemented needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80539
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Septum damage is minimized by the solid domed tip.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック