由来生物
rat spinal cord
品質水準
包装
pkg of 500,000 cells
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
成長モード
Adherent
形態
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons (RDRGN) are derived from spinal cords of normal embryonic rat (gestation day 15). >500,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons (RDRGN) are derived from spinal cords of normal embryonic rat (gestation day 15). >500,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
細胞株の由来
Spinal Cord
アプリケーション
Sensory information relay, ion channel properties and modulation, neuropathy, peripheral nerve injury and regeneration, myelination, synaptogenesis.
構成
Serum-free Freezing Medium.
品質
Each lot was tested for proper morphology, Stain positive for β III-Tubulin, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R8820N-05:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)