Merck
30743-M
Sigma-Aldrich
硫酸
puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Nominally 95-98% H2SO4
アッセイ
95.0-97.0%
形状
liquid
不純物
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O)
≤2 ppm ammonium (NH4)
強熱残分
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
微量陽イオン
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.000005%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000002%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000005%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.1 ppm
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.005 ppm
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sulfuric acid can be used in the colorimetric determination of mercury in water samples.
包装
PEボトル入り。黒色のPEボトル(製品番号の末尾がPEBLのもの)、ガラスボトル(製品番号の末尾が-GLのもの)、PEキャニスター(製品番号の末尾が-Hのもの)もございます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)