グレード
CP
詳細
non-ionic surfactant
形状
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
利用可能性
available only in Japan
凝集数
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
539.6 °F
引火点(℃)
282 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性液体類
Jan Code
30-5140-8-18KG-J:4.54817301799E12