蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
solid
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
利用可能性
available only in Japan
pH
~5 (20 °C, 50 g/L)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-1405-5-500G-J:
24-1405-6-100G-J:
試験成績書(COA)