Key Documents
TB-2ML-B
Millipore
Anti-s (clone P3BER), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-s from the clone P3BER, Human IgM, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
human
品質水準
クローン
P3BER, monoclonal
包装
pkg of 2 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
pH
6-8
アイソタイプ
IgM
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2