Merck
7710-OP
Millipore
塩化ナトリウム
OmniPur® Grade, >=99.5%
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
フォーム
granular (Fine)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
801 °C (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Assay: ≥99.5%
Barium (Ba): ≤0.001%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: ≤0.005%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Insoluble matter: ≤0.005%
Iodide (I): ≤0.002%
pH of a 5% solution at 25°C: 5.5-7.5
Phosphatase: none detected
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Potassium (K): ≤0.005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.003%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
7760-5KG:
7780-25KG:
7710-500GM:
試験成績書(COA)