主要文書
69772-M
Sigma-Aldrich
pET-24(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-24(+) is a transcription vector that lacks the ribosome binding site and ATG start codon present on the pET translation vectors.
別名:
cloning vector, expression vector, vector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106610
NACRES:
NA.51
品質水準
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1