Merck
2871-80500
Millipore
NovaSeptum® 細胞培養サンプリングユニット、ボトル用
500mL With Millex Air Vent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
316 stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
septum (Medical grade platinum-cured silicone)
品質水準
製品種目
NovaSeptum®
メーカー/製品名
NovaSeptum®
アプリケーション
バイオリアクターからのサンプリング・細菌計数
法的情報
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany