安全性情報
M-249
Supelco
Metodesnitazene-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23D4N3O · HCl
分子量:
377.94
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol ((as free base))
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
関連するカテゴリー
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類