安全性情報
A-194
Supelco
Amisulpride-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
4-Amino-N-[[1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, N-[[1-(Pentadeuterioethyl)-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxy-4-amino-5-(ethylsulfonyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22D5N3O4S
CAS番号:
分子量:
374.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantitation of amisulpride in a variety of applications from therapeutic drug monitoring, forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Amisulpride, sold under the brand name Solian among others, is an atypical antipsychotic medication used to treat schizophrenia and dysthymia.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-194-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)