Merck
SLW1518/12
Pyrex® Media-Lab Bottles, plastic coated, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 2000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1518/12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
borosilicate glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
詳細
plastic coated
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1518/12
H
260 mm
本体 直径
136 mm
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with clear PU plastic coating to provide added protection against mechanical breakage
  • Reduces the hazard of flying glass and liquid splashes in the event of breakage
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Coating withstands steam sterilisation up to 135 deg. C
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW1518/12-10EA4061832437828