Merck
SLW1170/12M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 3000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1170/12M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
flat bottom flask
ジョイント
joint ST/NS neck68 mm I.D.
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1170/12M
H
335 mm
本体 直径
187 mm
キャパシティ
3000 mL
ネック内径
68 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.