物質
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
ジョイント
joint neckWIDE-MOUTH
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
without cap
with printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1140/18D
H
275 mm
本体 外径
153 mm
キャパシティ
2,000 mL
ネック内径
66 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with DIN ISO 24450
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
特徴および利点
- Complies with DIN ISO 24450
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from PYREX® borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- 2000 ml size is supplementary to ISO range
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)