物質
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1135/30D
H
302 mm
本体 外径
166 mm
ネック外径
38 mm
有効容積
2000 mL
結合型
non-treated surface
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Ideal for use in preparation of cultures
- Compatible with shaker equipment
- Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
- Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)