物質
green PTFE cap (Push fit)
特徴
cap with septa
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 11-0051G
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chromatography
特徴および利点
- 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
- Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
- Approved for GC and LC (where noted).
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
DWK11-0051G-100EA |