コンテンツぞスキップ
Merck
932868
Sigma-Aldrich
Tweezers
Style AA, ESD Rubber Coated Boley
別名:
Tweezer, Gripper
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
UNSPSCコヌド:
41111761
NACRES:
NB.35
類䌌した補品をお探しですか 蚪問 補品比范ガむド
詳现
EMS techware
アプリケヌション
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 130 mm. Material: Anti-Acid/Anti-MagSS. Tips: Straight, sharp, fine.
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス