コンテンツへスキップ
Merck
GERPN1416LFP
Hybond®-LFP polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes
W × L 14 cm × 16 cm, sheets PVDF, pack of 15 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
物質
PVDF
sheets PVDF
フォーム
solid
特徴
wetted part: no
包装
pack of 15 ea
メーカー/製品名
Cytiva RPN1416LFP
W × L
14 cm × 16 cm
White
ポアサイズ
0.2 μm pore size
0.2 μm
キャパシティ
400 μg/cm2 binding capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hybond is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)