Merck
P7170
Sigma-Aldrich
ポンソーS 溶液
BioReagent, 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
別名:
Ponceau S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H12N4Na4O13S4
CAS番号:
分子量:
760.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ポンソーS 溶液, BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
グレード
for protein analysis
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
liquid
濃度
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
テクニック
western blot: suitable
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
適合性
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis)
suitable for electrophoresis
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI Key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポンソー S は、ジアゾ色素のナトリウム塩です。ポンソー S 溶液は、電気泳動実験での使用に適した試薬です。ポンソー S 染色は、すぐに使用できる試薬であり、ニトロセルロースや PVDF 膜(ウェスタンブロット)上のタンパク質バンドの迅速な(5 分)染色用、および、セルロースアセテート膜上のタンパク質の染色用にデザインされています。精製した線溶系酵素(CK)の染色に使用されることがあります。タンパク質シーケンサーによりCKの最初の 14 残基について N-末端アミノ酸配列を解析します。ニトロセルロースや PVDF 膜でのポンソー S 染色は、染色後の膜を 0.1 M NaOH で 1 分間洗浄することで脱色できます。染色後に脱色した膜は、その後、免疫学的検出(ウェスタンブロッティング)に使用できます。セルロースアセテート、ニトロセルロース、および PVDF における染色手順が記載された製品情報シートが提供されています。
アプリケーション
ポンソー S 溶液は、膜の染色(ウェスタンブロッティング)に使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P7170-30ML:4548173951171
P7170-BULK:
P7170-1L:4548173951164
P7170-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Expression of Guanylyl Cyclase (GC)-A and GC-B during Brain Development: Evidence for a Role of GC-B in Perinatal Neurogenesis
Dieter Muller
Endocrine Journal (2009)
Joshua P Nederveen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 8975-8989 (2020-05-29)
Skeletal muscle satellite cell (SC) function and responsiveness is regulated, in part, through interactions within the niche, in which they reside. Evidence suggests that structural changes occur in the SC niche as a function of aging. In the present study
Shankar Suman et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(9), e0006792-e0006792 (2018-09-18)
The protozoan parasite Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease, causes severe morbidity and mortality in afflicted individuals. About 30% of T. cruzi-infected individuals present with cardiac, gastrointestinal tract, and/or neurological disorders. Megacolon, one of the major pathologies of
Legume Grains Enhance Ileal Losses of Specific Endogenous Serine-Protease Proteins in Weaned Pigs1
Paulo Salgado
The Journal of Nutrition (2002)
Challa S.S.R. Kumar
Semiconductor Nanomaterials (2010)
資料
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.