安全性情報
40-0101
Sigma-Aldrich
pH標準液
pH 1.68 (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
利用可能性
available only in Japan
品質水準
pH
1.68 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
40-0101-5-500ML-J:
試験成績書(COA)