Merck
カスタムペプチド
  • FMOCやBOCを用いた高品質ペプチド合成
  • 鎖長:2~40mer
  • 合成量:最大100mgまで。それ以上もご相談ください。
  • 純度:非精製、70%、80%、90%、95%
  • 蛍光標識、C末端アミド化、N末端アセチル化、リン酸化、複数のジスルフィド結合など、さまざまな修飾もご相談ください
  • 形態:凍結乾燥状態で納品
  • QC分析:全ペプチドをHPLCとMSで分析。その他の分析もご要望により可能
  • 詳細はこちら
PEPscreen®:カスタムペプチドライブラリー
  • ペプチドマイクロアレイのロボット作製に最適
  • 複数のプロテオティピック(proteotypic)ペプチドをスクリーニングし、質量分析に適したペプチドをすみやかに評価し、選択します
  • 7営業日以内にご注文のペプチドライブラリーをお届けすることで結果を迅速に入手できます
  • 鎖長:6~20アミノ酸
  • 収量:0.5~2mg
  • 修飾:リン酸化、ビオチン、フルオレセイン、安定同位体など各種提供可能
  • 納品形態:96ウェル・チューブラックで乾燥状態で納品
  • オプション:濃度調整と小分け (ストックとコピーライブラリー)
  • 最小サイズ:24ペプチド
  • 詳細はこちら