その他の安全性関連製品 - 念には念を入れよ:お役立ち製品 -
高性能洗浄剤 Extran(エキストラン)
残留物のない徹底的な洗浄。これは、実験室および生産施設の両方に不可欠です。化学物質や生物学的物質と接触するすべてのものは、使用前と使用後の両方で不純物があってはなりません。また、化学物質やバイオハザードに対するリスクマネージメントの一環として、実験器具等のクリーンアップは欠かせません。
メルクのExtranは、科学実験を確実に行うための、安定した組成の信頼できる洗浄剤です。マニュアル洗浄(MA)または自動洗浄機器(AP)で使用できます。
【Extranの特長】
- 信頼できる結果:一定の品質および組成、優れた溶解性・流動性
- 環境保護:生分解性活性成分
- 信頼性の高い、残留物除去性能:測光試験により非イオン性界面活性剤が存在しないことを証明
- 健康保護:香り、色素、酸化剤、塩素、酵素、NTAが含まれていないため、既知のアレルギーリスクが無い
- 節約:希釈して使用
- 高い柔軟性と安全性:様々な容量ラインナップ
> 高性能水系洗浄剤 Estran MAシリーズ カタログ (PDFダウンロード)
> 高性能水系洗浄剤 Extran製品詳細
> Extran Fit to Clear
> Extran MAシリーズ
AtmosBag(ポリエチレン製簡易グローブボックス)
注:有害物取り扱い時にはドラフトチャンバーなど適切な設備を使用してください。
隔離環境で安全な作業を
有毒物質を取り扱うときは、リークによる暴露防止や作業者保護のために、フュームフード(ドラフトチャンバー)などの適切な設備を用いて作業する必要があります。AtmosBagは、完全に外部から隔離され、制御された環境下での作業を可能にする、手袋を内蔵したフレキシブルで気体を注入して使用するポリエチレン製チャンバーです。有害物質が袋の中に放出されても、汚染の可能性や暴露量を最小限に抑えることが可能です。
実験室では、グローブボックスに替わる安価で持ち運び可能なチャンバー、屋外ではフィールドサンプリングなどにも使用できるポータブルラボとして機能します。
> AtmosBag製品詳細
ガラスマグネット
化学薬品を分注したバイアルなどを意識せずに倒してしまうことはないですか?
元々小さいものなので、軽く触れただけでも不安定に揺れることも往々にして起こります。こんな時はガラスマグネットが便利です。
粘着性素材なので、密着固定することにより、ガラス器具の破損防止、作業者の安全確保に役立ちます。分析用ガラスバイアル立てや、倒れやすいメスフラスコなどを用いた試薬調製にお薦め。使いやすい形に切って使用することもできます。
> ガラスマグネット(ガラス器具転倒防止剤)製品詳細
静電気除去装置 イオナイザー
静電気を甘く見てはいけません。危険施設での火災の着火原因の約2割がこの静電気であるとの報告もあります(消防白書より)。
化学物質による火災防止の一つに、「着火源(点火源)を取り除くこと」が挙げられます。
帯電防止イオナイザーは、ユニットから 36インチ(約90 cm)以内の静電気を効果的に取り除き、グローブボックスやアイソレーションチャンバーにも使用できます。操作は機器を平坦な場所に置き、電源を入れるだけ。メンテナンスは埃や粒子がたまっている場合に清掃するだけです。無風タイプで低オゾン発生の省スペースイオナイザーです。
> 静電気除去装置 イオナイザー製品詳細
> 電源や電池が不要なピストル式ピストル式イオナイザー「ゼロスタット」
GHS、DIN EN ISO、GLP適合のラベルセット
安全性、利便性の向上に
ラボで調整した溶液用ラベルです。
- GHS、DIN EN ISO、およびGLP(絵文字および警告のシール)に従った、一目瞭然な包括的ラベル
- 剥がし残しなく簡単に除去可能な接着剤を使用
- 耐化学物質プラスチックを使用したラベル