より多くのサイトカインでより多くの発見を
MILLIPLEX® ヒトサイトカインパネル A & Bでマルチプレックス
サイトカイン、ケモカインおよび成長因子は、オートクライン、パラクライン、エンドクラインのメカニズムを介してシグナル伝達を行う免疫系機能の重要なメディエーターです。 これらの生体分子は、その多面的な免疫調節能により、多様な刺激に反応して免疫応答を制御し、炎症を促進または抑制します。
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネル A & B
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネル A & Bは、オープンアーキテクチャーのxMAP®テクノロジーにより、多くの種類のバイオアッセイをマルチプレックスで解析することができます。このことにより、従来の方法よりも時間、労力、コストを削減することが可能です。各サンプルに複数のキャプチャビーズを添加できるため、各サンプルから複数のサイトカイン結果を得ることができます。
MILLIPLEX®ヒトサイトカインパネル A & Bの特長:
- 38プレックスまたは48プレックスのプレミックスキットを選択可能
- 48種類のアナライトパネルから自由にアナライトを組み合わせて、よりニーズに合ったカスタムキットを設計することが可能
- アッセイに必要な試薬がすべて入った便利なオールインワンフォーマット
- 少量サンプルでアッセイ可能 (25 μL/ウェル)
- 厳密なアッセイ開発と品質管理試験による優れた性能
パネルの詳細
これらの48プレックスのパネルを使用して、血清または血漿サンプル、組織/細胞ライセートおよび培養上清サンプル中の以下のアナライトの一部またはすべてを同時に定量できます。
- MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネル A: sCD40L、EGF、Eotaxin、FGF-2、FLT-3L、Fractalkine、G-CSF、GM-CSF、GROα、IFNα2、IFNγ、IL-1α、IL-1β、IL-1RA、IL-2、IL-3、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8、IL-9、IL-10、IL-12 (p40)、IL-12 (p70)、IL-13、IL-15、IL-17A、IL-17E/IL-25、IL-17F、IL-18、IL-22、IL-27、IP-10、MCP-1、MCP-3、M-CSF、MDC、MIG、MIP-1α、MIP-1β、PDGF-AA、PDGF-AB/BB、RANTES*、TGFα、TNFα、TNFβ、VEGF-A
- MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルB:6Ckine、sCD137、sFAS、sFASL、APRIL、BAFF、BCA-1、CCL28、CTACK、CXCL16、ENA-78、Eotaxin-2、Eotaxin-3、GCP-2、Granzyme A、Granzyme B、HMGB1、I-309、IFNβ、IFNω、IL-11、IL-16、IL-20、IL-21、IL-23、IL-24、IL-28A、IL-29、IL-31、IL-33、IL-34、IL-35、I-TAC、LIF、Lymphotactin、MCP-2、MCP-4、MIP-1δ、MIP-3α、MIP-3β、MPIF-1、Perforin、SCF、SDF-1、TARC、TPO、TRAIL、TSLP
* RANTESは、血清/血漿サンプルの希釈条件が異なるため、常に別のビーズバイアルで提供します。血清/血漿中のRANTESを測定する場合は、RANTESのみのシングルプレックスキットを使用することをお勧めします。