HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
Materiali
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna analitica
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm