Merck
Metatesi di olefine
Per aiutarti a raggiungere nuove frontiere, lavoriamo con dedizione alla messa a punto di una gamma di prodotti per la metatesi delle olefine sempre più ampia ed innovativa. In linea con questo obiettivo, abbiamo avviato una collaborazione con la Umicore PMC, in modo da mettere a tua disposizione un assortimento di catalizzatori per la metatesi olefinica di primissimo livello. La nostra collaborazione in esclusiva ti dà accesso diretto non solo alla tecnologia dei Grubbs Catalyst®della Umicore, ma anche alla loro esperienza nello sviluppo della tecnologia. Potrai beneficiare, in termini rapidi e affidabili, di forniture che possono andare dai milligrammi ai chilogrammi, al miglior prezzo e con i diritti di licenza Umicore compresi nel pacchetto. Potrai in più giovarti di una assistenza tecnica dedicata, con la collaborazione del premio Nobel Robert Grubbs.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Procedure ottimali per la metatesi (in breve)
  • Attenzione alle concentrazioni: condurre le reazioni di metatesi incrociata a concentrazioni elevate e le reazioni di macrociclizzazione a basse concentrazioni.
  • Rimuovete l’ossigeno: degassare le reazioni con un gas inerte prima di aggiungere un catalizzatore di Grubbs è utile a migliorare l’efficienza e la durata del catalizzatore. Degassare nel corso della reazione ha l’ulteriore vantaggio di rimuovere in maniera efficiente l’etilene che si genera nella metatesi.
  • Scelta del solvente: fare attenzione alla solubilità e utilizzare se possibile solventi non coordinanti quali il cicloesano, il toluene o il diclorometano.
  • Per ulteriori suggerimenti in materia di progettazione di reazioni di metatesi e per la risoluzione delle relative problematiche, consultate la Metathesis Application Guide.
Accesso diretto alla tecnologia dei Grubbs Catalyst®
Approfitta di un accesso senza precedenti alla tecnologia dei Grubbs Catalyst® e dei molti vantaggi che la nostra partnership esclusiva può assicurare.
  • Fornitura continua e sicura di catalizzatori per metatesi, su una scala che va dai milligrammi alle decine di chili
  • Consegna rapida su misura per i laboratori di R&D
  • Accesso a competenze tecniche, con la collaborazione del premio Nobel Robert Grubbs
  • Diritti di licenza Umicore inclusi nei prezzi a catalogo