V900502
Triton™ X-100
Vetec™, reagent grade
Sinonimo/i:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Descrizione
non-ionic surfactant
Nome Commerciale
Vetec™
PM
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Numero d'aggregazione
100-155
tecniche
immunocytochemistry: suitable
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Temp. transizione
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- [SCN]- anion complexation with Zn(II) and Cu(II).
- Natural water analysis using X-ray fluorescence.
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?