V800380
Sodium hexametaphosphate
LR, ≥67% P2O5 basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥67% P2O5 basis
Forma fisica
powder
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O1
InChI
1S/6Na.H6O18P6/c;;;;;;1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h;;;;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/q6*+1;/p-6
GCLGEJMYGQKIIW-UHFFFAOYSA-H
WGK 1