V800365
Acetato di sodio
AR, 99-102%
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99-102%
Forma fisica
crystalline powder
Temp. autoaccensione
1112 °F
pH
8.5-9.5 (5% in water)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
WGK 1