Key Documents
BAF175750003
Snap Cap Vials
capacity 11 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiali
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Confezionamento
pack of 144 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F17575-0003
Capacità
11 mL
Diam. tubo
20 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3