BAF175700000
Sample vials with captive closure
capacity 0.13 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
colorless tube
flat bottom
low-density polyethylene cap
low-density polyethylene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F17570-0000
D.E. × alt. × D.I.
0.28 in. × 0.54 in. × 7 mm
Capacità
0.13 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- Snug fitting snap-on lid opens and closes with a flip of your thumb for single-handed operation
- Lab Grade LDPE won′t contaminate samples
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)