V800352
Gel di silice
GF254, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Vetec™
Forma fisica
solid
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
10.0-15.0% calcium sulfate
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.02%
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2